Få mere at vide
Amberlite™ IRN-78, ion exchange resin, nuclear grade
Artikelnummer. p-4824597
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 15437015
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045591.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stærkt basisk anionbytterharpiks
Amberlite™ IRN-78 anvendes i vid udstrækning til at fjerne radioaktive anioner, f.eks. 131 Jod og 133 Jod fra affaldssystemer. Det fjerner også spor af kloridforurening fra reaktorkølevæskesystemer og kontrollerer borniveauet i det primære system. Ved højere pH-forhold bruges det til at fjerne anioniske urenheder fra sekundære strømme i nærvær af ammoniak, morpholin eller andre aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11128-95-3
Molekylær formel Styrene-DVB
MDL nummer MFCD00145822
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IRN-78
Fysisk form Perler
Farve Ravgul
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Grad Nuklear
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberlite IRN-78, ion exchange resin, nuclear grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: amberlite IRN 78