Få mere at vide
Amberlite™ IRN-78, ionbytningsharpiks, atomart
Artikelnummer. 15447015
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447015 2 kg 2kg
15437015 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447015 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045591.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Stærkt basisk anionudvekslingsharpiks | CAS: 11128-95-3 | Styren-DVB
Amberlite™ IRN-78 anvendes i vid udstrækning til at fjerne radioaktive anioner, f.eks. 131 Jod og 133 Jod fra affaldssystemer. Det fjerner også spor af kloridforurening fra reaktorkølevæskesystemer og kontrollerer borniveauet i det primære system. Ved højere pH-forhold bruges det til at fjerne anioniske urenheder fra sekundære strømme i nærvær af ammoniak, morpholin eller andre aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11128-95-3
Molekylær formel Styrene-DVB
MDL nummer MFCD00145822
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IRN-78
Fysisk form Perler
Farve Ravgul
Mængde 2 kg
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Grad Nuklear