Få mere at vide
Amberlite™ IRN-77, ion exchange resin, nuclear grade
Artikelnummer. 11353307
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353307 2 kg 2kg
11347228 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016821.A3
Request Bulk or Custom Format
Styren-DVB; Stærkt sur kationbytterharpiks
Amberlite™ IRN-77 anvendes i den primære vandbehandling til fjernelse af fissionsprodukter, aktiverede korrosionsprodukter og suspenderet stof. Det bruges også til at kontrollere pH i reaktorkølevæskestrømmen ved at fjerne overskydende lithium. Yderligere bruges det til fjernelse af radioaktive kationer såsom cæsium fra affaldsstrømme. Ud over dette bruges den som en kationbytter til at bestemme sorptionsaktiviteten mod cæsium(I) og strontium(II) ved hjælp af isotermisk titreringskalorimetri og opløsningsudtømningsmetode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11128-94-2
Molekylær formel Styrene-DVB
MDL nummer MFCD00145822
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite IRN-77
Fysisk form Perler
Lugt Odorless
Tæthed 1.1-1.4g/cm3
Farve Brun
Mængde 2 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water,acid and alkali and various organic solvents.
Grad Nuklear