Få mere at vide
Amberlite™ IRN-150, ion exchange resin
Beskrivelse
Amberlite IRN-150 bruges til vandbehandling og -rensning i primærside kemiske volumenkontrolsystemer (CVS) i PWR-kernekraftproduktionsanlæg. Det bruges også i reaktorvandsoprensning og radioaktive affaldssystemer. Det anbefales til enhver ikke-regenererbar blandet seng-applikation og kan også bruges til en række forskellige anvendelser til regenerering af affald fra galvaniseringsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amberlite IRN-150 |
| Fysisk form | Perler |
| Lugt | Odorless |
| Molekylær formel | Styrene-DVB |
| MDL nummer | MFCD00145822 |
| Farve | Ravgul |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,acids and bases. |
Sikkerhed og håndtering
- Amberlite IRN-150, ion exchange resin
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Amberlite IRN-150, ion exchange resin