Få mere at vide
Amberlite™ IRN-150, ion exchange resin
Artikelnummer. 11355327
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355327 2 kg 2kg
11375327 500 g 500g
11365327 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040992.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Styren-DVB; Blanding af stærkt sur og basisk geltype harpiks
Amberlite IRN-150 bruges til vandbehandling og -rensning i primærside kemiske volumenkontrolsystemer (CVS) i PWR-kernekraftproduktionsanlæg. Det bruges også i reaktorvandsoprensning og radioaktive affaldssystemer. Det anbefales til enhver ikke-regenererbar blandet seng-applikation og kan også bruges til en række forskellige anvendelser til regenerering af affald fra galvaniseringsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ion exchange resin
Lugt Odorless
Molekylær formel Styrene-DVB
MDL nummer MFCD00145822
Merck Index 14,382
Mængde 2 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water,acids and bases.