Få mere at vide
Amberlite™ IRC120 Na ion exchange resin
Artikelnummer. 11358206
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358206 500 g 500g
11348206 100 g 100g
11368206 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15199.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78922-04-0 | C13H10ClNO4S | 311.736 g/mol
Amberlite™ IR-120(Na) ionbytterharpiks bruges til blødgøring af vand, dealkalinisering og deionisering. Det bruges til genvinding af giftige metaller. Det bruges også i separationsmedium til TLC papirkromatografi og LPLC.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Amberlite™ IR-120(Na) ionbytterharpiks bruges til blødgøring af vand, dealkalinisering og deionisering. Det bruges til genvinding af giftige metaller. Det bruges også i separationsmedium til TLC papirkromatografi og LPLC.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Vandblødgøring, dealkalisering, deionisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78922-04-0
Molekylær formel C13H10ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 311.736
MDL nummer MFCD00132707
InChI nøgle APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
PubChem CID 8190984
IUPAC navn 3-[(3-chlorphenyl)sulfonylamino]benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin
Merck Index 14,382
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.