Få mere at vide
Amberlite™ IRC120 Na ionudvekslingsharpiks
Beskrivelse
Amberlite™ IR-120(Na) ionbyterharpiks anvendes til vandblødgørelse, dealkalinisering og deionisering. Den bruges til genvinding af giftige metaller. Den anvendes også i separationsmedier til TLC papirkromatografi og LPLC.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Amberlite™ IR-120(Na) ionbytterharpiks bruges til blødgøring af vand, dealkalinisering og deionisering. Det bruges til genvinding af giftige metaller. Det bruges også i separationsmedium til TLC papirkromatografi og LPLC.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Vandblødgøring, dealkalisering, deionisering
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amberlite™ IRC120 Na Ion Exchange Resin |
| Merck Index | 14,382 |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |