Få mere at vide
Amberlite™ IRC-748, ionbytningsharpiks
Artikelnummer. 11325345
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325345 1000 g 1kg
11315345 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19570.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1067.18 DKK
    960.65 DKK / 1kg
    Spare 106.53 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 79620-28-3
Amberlite™ IRC-748, ionbytterharpiks bruges som en chelaterende harpiks med høj affinitet for tungmetalkationer sammenlignet med alkali- eller jordalkalimetaller. Det bruges også i metalcheleringsapplikationer. Yderligere bruges det til rensning af saltlage i chloralkaliindustrien samt rensning af processtrømme med spormetaller. Ud over dette bruges det i galvaniseringsindustrien og til genvinding af tungmetaller fra hydrometallurgiske udvaskningsstrømme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Amberlite∣r IRC-748, ionbytterharpiks bruges som en chelaterende harpiks med høj affinitet for tungmetalkationer sammenlignet med alkali- eller jordalkalimetaller. Det bruges også i metalcheleringsapplikationer. Yderligere bruges det til rensning af saltlage i chloralkaliindustrien samt rensning af processtrømme med spormetaller. Ud over dette bruges det i galvaniseringsindustrien og til genvinding af tungmetaller fra hydrometallurgiske udvaskningsstrømme.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79620-28-3
MDL nummer MFCD00132702
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IRC-748
Navn note Ionbyterharpiks
Lugt Lugtfri
Merck Index 14,382
Mængde 1000 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.