Få mere at vide
Amberlite™ IRC-748, ionbytningsharpiks
Beskrivelse
Amberlite™ IRC-748, ionbytterharpiks bruges som en chelaterende harpiks med høj affinitet for tungmetalkationer sammenlignet med alkali- eller jordalkalimetaller. Det bruges også i metalcheleringsapplikationer. Yderligere bruges det til rensning af saltlage i chloralkaliindustrien samt rensning af processtrømme med spormetaller. Ud over dette bruges det i galvaniseringsindustrien og til genvinding af tungmetaller fra hydrometallurgiske udvaskningsstrømme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Amberlite∣r IRC-748, ionbytterharpiks bruges som en chelaterende harpiks med høj affinitet for tungmetalkationer sammenlignet med alkali- eller jordalkalimetaller. Det bruges også i metalcheleringsapplikationer. Yderligere bruges det til rensning af saltlage i chloralkaliindustrien samt rensning af processtrømme med spormetaller. Ud over dette bruges det i galvaniseringsindustrien og til genvinding af tungmetaller fra hydrometallurgiske udvaskningsstrømme.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amberlite™ IRC-748 |
| Navn note | Ionbyterharpiks |
| Lugt | Lugtfri |
| Merck Index | 14,382 |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |