Få mere at vide
Amberlite™ IRC-120(H), ionbytterharpiks, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439009
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439009 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 15439009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14285.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78922-04-0 | C13H10ClNO4S | 311.736 g/mol
Amberlite™ IR-120(H) er en stærkt sur kationbytterharpiks, som bruges til en bred vifte af vandemineralisering, dealkalisering og deioniseringsanvendelser. Det bruges også til adskillelse af aminosyrer ved lav pH.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Amberlite∣r IR-120(H) er en stærkt sur kationbytterharpiks, som bruges til en bred vifte af vandemineralisering, dealkalisering og deioniseringsapplikationer. Det bruges også til adskillelse af aminosyrer ved lav pH.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78922-04-0
Molekylær formel C13H10ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 311.736
MDL nummer MFCD00132707
InChI nøgle APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
PubChem CID 8190984
IUPAC navn 3-[(3-chlorphenyl)sulfonylamino]benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IR-120(H)
Navn note ion exchange resin
Tæthed 1.28
Merck Index 14,382
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberlite IR-120(H)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Amberlite IR 120 Plus