Få mere at vide
Amberlite™ IRA-96, ionbytningsharpiks
Artikelnummer. 11370246
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370246 250 g 250g
11360246 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32475.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 39409-19-3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39409-19-3
MDL nummer MFCD00166430
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IRA-96 ion exchange resin
Fysisk form Perler
Farve Brun
Mængde 250 g