Få mere at vide
Amberlite IRA-900, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443131 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11443131 100 g
11453131 500 g
11463131 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443131 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215031980
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 9050-97-9
Molekylær formel C4H12ClN
Molekylvægt (g/mol) 109.60
MDL nummer MFCD00132712
InChI nøgle OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
IUPAC navn tetramethylazaniumchlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite IRA-900
Fysisk form Solid
Mængde 100 g