Få mere at vide
Amberlite™ IRA-900 Cl ionbytterharpiks, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458448 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13458448 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10321004 100 g Plastflaske 100g
10226260 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13458448 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202310025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9050-97-9 | C4H12ClN | 109.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9050-97-9
Molekylær formel C4H12ClN
Molekylvægt (g/mol) 109.60
MDL nummer MFCD00132712
InChI nøgle OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IRA-900
Fysisk form Perler
Partikelstørrelse Particle size analysis : uniformity coefficient: <1.8, harmonic mean size: 0.650 to 0.820mm, <0.300mm: <0.5%,> 1.180mm: <3.0%
Emballage Plastflaske
Volumen total kapacitet (Cl-):> 1.0 eq/L
Vandtilbageholdelseskapacitet (Cl-): 58 to 64%
Fieser 01,511; 02,267; 04,267; 06,302; 07,182
Farve Beige/brun til elfenben
Mængde 2.5 kg
IUPAC navn tetramethylazaniumchlorid