Få mere at vide
Amberlite™ IRA-900(Cl), ionbytningsharpiks
Artikelnummer. 11385335
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385335 1000 g 1kg
11375335 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385335 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19567.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9050-97-9 | C4H12ClN | 109,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9050-97-9
Molekylær formel C4H12ClN
Molekylvægt (g/mol) 109.60
MDL nummer MFCD00132712
InChI nøgle OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
IUPAC navn tetramethylazaniumchlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IRA-900(Cl)
Navn note ion exchange resin
Lugt Odorless
Merck Index 14,382
Mængde 1000 g