Få mere at vide
Amberlite™ IRA-67, ionbytteharpiks
Artikelnummer. 11389907
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389907 250 g 250g
11309917 1 kg 1kg
11399907 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042253.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Akryl-DVB; Svagt basisk gel-type harpiks | CAS: 80747-90-6 | Styren-DVB
Amberlite™ IRA-67 bruges til afsyrening og afsaltning af vand og til isolering af sure naturprodukter. Det giver mulighed for effektiv adsorption og desorption af naturligt forekommende organiske molekyler såsom humus- og fulvinsyrer, der er til stede i mange vandforsyninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80747-90-6
MDL nummer MFCD00145567
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IRA-67
Fysisk form Perler
Navn note Ionbytningsharpiks
Lugt Amin-lignende
Molekylær formel Acrylic-DVB
Tæthed 1,06 g/cm3
Farve Tan
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.