Få mere at vide
Amberlite™ IRA-67, ionbytteharpiks
Beskrivelse
Amberlite™ IRA-67 bruges til afsyrening og afsaltning af vand og til isolering af sure naturprodukter. Det giver mulighed for effektiv adsorption og desorption af naturligt forekommende organiske molekyler såsom humus- og fulvinsyrer, der er til stede i mange vandforsyninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amberlite IRA-200C(Na) |
| Fysisk form | Perler |
| Navn note | Ionbytningsharpiks |
| Lugt | Lugtfri |
| Molekylær formel | Styrene-DVB |
| Tæthed | 1,1-1,4 g/cm3 |
| Farve | Ravgul |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |