Få mere at vide
Amberlite™ IRA-410, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10716803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10716803 100 g Plastflaske 100g
10230793 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10716803 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202291000
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9002-26-0
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Ionbytningsharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-26-0
MDL nummer MFCD00132710
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IRA-410
Emballage Plastflaske
Fieser 01,511; 02,267; 04,267; 05,432; 06,302; 07,182
Mængde 100 g