Få mere at vide
Amberlite IRA-410(Cl), ionbyterharpiks
Artikelnummer. 11443328
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443328 2500 g 2500g
11423328 100 g 100g
11433328 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17734.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2764.20 DKK
    2229.65 DKK / 2500g
    Spare 534.55 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9002-26-0
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-26-0
MDL nummer MFCD00132710
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite IRA-410(Cl)
Navn note Ionbyterharpiks
Lugt Amin-lignende
Merck Index 14,382
Mængde 2500 g