Få mere at vide
Amberlite IRA-402(Cl), ionbytteharpiks
Artikelnummer. 11441080
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441080 100 g 100g
11451080 500 g 500g
11431080 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441080 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25556.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 52439-77-7
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52439-77-7
MDL nummer MFCD00145564
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite IRA-402(Cl)
Navn note Ionbyterharpiks
Tæthed 1.07
Mængde 100 g