Få mere at vide
Amberlite™ IRA-402, Cl-form, ionbytningsharpiks
Artikelnummer. 11996991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11996991 5 kg Plast tromle 5kg
10028991 250 g Plastflaske 250g
10374502 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11996991 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 369940050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52439-77-7
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52439-77-7
MDL nummer MFCD00145564
Specifications
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IRA-402
Fysisk form Perler
Partikelstørrelse Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.60, harmonic mean size: 0.600 to 0.750mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Emballage Plast tromle
Volumen total kapacitet (Cl):> 1.20 eq/L
Vandtilbageholdelseskapacitet (Cl): 49.0 to 60.0%
Farve Gul
Mængde 5 kg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.