Få mere at vide
Amberlite IRA-402 klorid, TRC
Artikelnummer. 30318197
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30318197 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30318197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA524390500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite IRA-402 Chloride
CAS 52439-77-7
Mængde 500 mg
Synonym Amberlite IRA-402 Chloride