Få mere at vide
Amberlite IRA-402 klorid, TRC
Artikelnummer. 30328670
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30328670 5 g
1 options
Artikelnummer. 30328670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5243905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite IRA-402 Chloride
CAS 52439-77-7
Mængde 5 g
Synonym Amberlite IRA-402 Chloride