Få mere at vide
Amberlite™ IRA-402, anionbytterharpiks, til ionkromatografi, geltype (chloridform, stærkt basisk), Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Fast stof |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| MDL nummer | 145564 |
| Mængde | 500 g |