Få mere at vide
Amberlite™ IR120 (H+), TRC
Artikelnummer. 30180034
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180034 10 g
30180222 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57601310G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39389-20-3
Synonym Vinylbenzenesulfonic Acid-divinylbenzene Copolymer
SMIL OS(=O)(=O)c1ccccc1C=C.C=Cc2ccccc2C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite IR120 (H+)
Mængde 10 g
Forsendelsestilstand Room Temperature
Formel vægt 314.0977