Få mere at vide
Amberlite™ IR120, H form, ion-exchange resin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3734264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastic bottle
Plastic drum
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10098951
Brand: Thermo Scientific Acros 369722500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Amberlite IR120, H form, ion-exchange resin, ACROS Organics, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, CAS: 78922-04-0, Amber to Brown-Yellow, Molecular Formula: C13H10ClNO4S, Molecular Weight: 311.736
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78922-04-0
Molekylær formel C13H10ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 311.736
MDL nummer MFCD00132707
InChI nøgle APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
PubChem CID 8190984
IUPAC navn 3-[(3-chlorophenyl)sulfonylamino]benzoic acid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ IR120
Fysisk form Beads
Partikelstørrelse Particle size analysis: uniformity coefficient <1.8, harmonic mean size: 0.620 to 0.830mm,% <0.300mm: <2.0%,%>1.180mm: <3.0%
Emballage Plastic bottle
Volumen total kapacitet (H+):> 1.8 eq/L
Vandtilbageholdelseskapacitet (H+): 53.0 to 58.0%
Farve Amber to Brown/Yellow
Mængde 250 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberlite]TS IR120 H resin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.