Få mere at vide
Amberlite™ FPC3500, ionbytningsharpiks
Artikelnummer. 10389852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10389852 1 kg 1kg
10339612 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10389852 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 DKK
    993.65 DKK / 1kg
    Spare 211.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12125-02-9
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ FPC3500
Fysisk form Perler
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Ionbytterkapacitet Total udvekslingskapacitet (H): min. 2,60 eq/L
Partikelstørrelse Uniformitetskoefficient: maks. 2,00, Harmonisk middelstørrelse: 0,450 til 0,650 mm, Partikelstørrelse (<0,300 mm): maks. 2,0 %, (>1,180 mm): maks. 5,0 %
Emballage Plastflaske
MDL nummer MFCD08460528
Vandtilbageholdelseskapacitet Fugtighed holder (H): 60,0 til 70,0%
Farve Gul
Mængde 1 kg