Få mere at vide
Amberlite™ FPC3500, ionbytningsharpiks
Artikelnummer. 10339612 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10339612 250 g 250g
10389852 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10339612 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389992500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12125-02-9
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionbytterharpiks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amberlite™ FPC3500
Fysisk form Perler
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Ionbytterkapacitet Total exchange capacity (H):min. 2.60 eq/L
Partikelstørrelse Uniformity coefficient:max. 2.00, Harmonic mean size:0.450 to 0.650mm, Particle size (<0.300mm): max. 2.0%, (>1.180mm): max. 5.0%
Emballage Plastflaske
MDL nummer MFCD08460528
Vandtilbageholdelseskapacitet Moisture hold cont.(H):60.0 to 70.0%
Tæthed 1.3500g/mL
Farve Gul
Mængde 250 g