Få mere at vide
Amberlite™ 1000H Cation, for Ion Chromatography, Gel, Strongly Acidic, Hydrogen form (size 0.62-0.80mm), Fisher Chemical
Artikelnummer. 11907001 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11907001 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 11907001 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. IE/1012/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Fysisk form Solid
CAS 69011-20-7
Smeltepunkt 0°C
Kogepunkt 100°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C28H30
MDL nummer MFCD00132722
Farve Amber
Synonym porapak p, lewatit c267 ion exchange resin, ion exchange resin, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, cation exchange resin, ethidium bromide adsorber, divinylbenzene, ethylvinylbenzene, vinylbenzene copolymer, ethenylbenzene, diethenylbenzene, ethylethenylbenzene polymer, ethylbenzene, ethylethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, sulfonated, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated
Mængde 500 g
InChI nøgle NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
SMIL *
IUPAC navn 1,2-bis(ethenyl)benzene;1-ethenyl-2-ethylbenzene;styrene
Molekylvægt (g/mol) 0.00
PubChem CID 172244
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberjet 1000 H Resin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzene, diethynyl-,polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated