Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amberjet™ 4200-Cl |
| Fysisk form | Beads |
| Partikelstørrelse | 0.600 to 0.800mm harmonic mean size, 0.5% Max. (<0.425mm), 5.0% Max. (>0.850mm), 1.25 uniformity coefficient Max. |
| Volumen total kapacitet | (Cl): 1.30 eq/L min. |
| Vandtilbageholdelseskapacitet | (Cl): 49% to 55% |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 2.5 kg |