Få mere at vide
Amberjet™ 4200-Cl
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Amberjet™ 4200-Cl |
| Fysisk form | Beads |
| Partikelstørrelse | 0.600 to 0.800mm harmonic mean size, 0.5% Max. (<0.425mm), 5.0% Max. (>0.850mm), 1.25 uniformity coefficient Max. |
| Emballage | Glass Bottle |
| Volumen total kapacitet | (Cl): 1.30 eq/L min. |
| Vandtilbageholdelseskapacitet | (Cl): 49% to 55% |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 500 g |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido