Få mere at vide
AmberChrom™ , 50WX8, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AmberChromTM |
| Fysisk form | Perler |
| Partikelstørrelse | 50 til 100 mesh; =<20 % (< 180 μm); =<15 % (> 500 μm) |
| Emballage | Plastflaske |
| MDL nummer | 00132726 |
| Vandtilbageholdelseskapacitet | 50 til 56 % (H-form) |
| Farve | Beige til Brun |
| Mængde | 500 g |
| Forsendelsestilstand | Ingen særlige krav |
| Produktlinje | Tilbehør |