Få mere at vide
Amberchrom™ 50WX8 50-100 (H)
Artikelnummer. 11499617
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499617 500 g 500g
11489617 100 g 100g
11409627 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22109.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3508.80 DKK
    2833.65 DKK / 500g
    Spare 675.15 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 11119-67-8
Dowex™ 50WX8 50-100 (H) anvendes til deionisering af supernatantfraktionsprøver til papirkromatografi og som katalysator. Det er involveret i separationsmediet til tyndtlagskromatografi, papirkromatografi og lavtryksvæskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dowex∣r 50WX8 50-100 (H) anvendes til deionisering af supernatantfraktionsprøver til papirkromatografi og som katalysator. Det er involveret i separationsmediet til tyndtlagskromatografi, papirkromatografi og lavtryksvæskekromatografi.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11119-67-8
MDL nummer MFCD00132726
IUPAC navn AmberChrom™ 50WX8 ionbytterharpiks
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 50WX8 50-100 (H)
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dowex 50WX8 50-100 (H)
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faroangivelser
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.