Få mere at vide
Amberchrom™ 50WX8 50-100 (H)
Description
Dowex™ 50WX8 50-100 (H) anvendes til deionisering af supernatantfraktionsprøver til papirkromatografi og som katalysator. Det er involveret i separationsmediet til tyndtlagskromatografi, papirkromatografi og lavtryksvæskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dowex∣r 50WX8 50-100 (H) anvendes til deionisering af supernatantfraktionsprøver til papirkromatografi og som katalysator. Det er involveret i separationsmediet til tyndtlagskromatografi, papirkromatografi og lavtryksvæskekromatografi.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dowex™ 50WX8 50-100 (H) |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
Safety and Handling
- Dowex 50WX8 50-100 (H)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8