Få mere at vide
AmberChrom™ , 50WX8, 200-400 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17545605 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17545605 2.5 kg
17555605 100 g
17565605 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17545605 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 472930025
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Molekylær formel C28H30
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00132722
InChI nøgle NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,2-diethenylbenzen; 1-ethenyl-2-ethylbenzen; ethenylbenzen
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AmberChrom™
Fysisk form Perler
CAS min % 42%, 50%
CAS Max % 50%, 58%
Ionbytterkapacitet ≥1,7 eq/L (H-form)
Partikelstørrelse 200 til 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm)
Emballage Plastflaske
Vandtilbageholdelseskapacitet 50 til 58 % (H-form)
Farve Beige til grøn/beige til lysebrun
Mængde 2.5 kg
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • AmberChrom 50WX8, H-form
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene, Divinylbenzene and EthylstyreneCopolymer, Sulfonated