Få mere at vide
AmberChrom™ , 50WX8, 100-200 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525605 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17525605 100 g -
17535605 500 g -
17515605 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17525605 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 472921000
Kemiske identifikatorer
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Molekylær formel C28H30
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00132722
InChI nøgle NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,2-diethenylbenzen; 1-ethenyl-2-ethylbenzen; ethenylbenzen
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AmberChrom™
Fysisk form Perler
CAS min % 42%, 50%
CAS Max % 50%, 58%
Ionbytterkapacitet ≥1.7 eq/L (H form)
Partikelstørrelse 100 to 200 mesh, ≤15 % (< 88 μm), ≤15 % (> 250 μm)
Emballage Plastflaske
Vandtilbageholdelseskapacitet 50 to 58 % (H form)
Farve Beige til grøn/beige til lysebrun
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water