Få mere at vide
AmberChrom 50Wx8 100-200 (H)
Beskrivelse
Dowex™ 50WX8 100-200 (H) anvendes som separationsmedium til tyndtlagskromatografi og lavtryksvæskekromatografi. Det bruges også i separationsprocessen i kemikalier og lægemidler. Yderligere anvendes det til deionisering af supernatantfraktionsprøver til papirkromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dowex∣r 50WX8 100-200 (H) anvendes som separationsmedium til tyndtlagskromatografi og lavtryksvæskekromatografi. Det bruges også i separationsprocessen i kemikalier og lægemidler. Yderligere anvendes det til deionisering af supernatantfraktionsprøver til papirkromatografi.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dowex™ 50WX8 100-200 (H) |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |