Få mere at vide
AmberChrom 50Wx8 100-200 (H)
Artikelnummer. 11378815
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378815 50 g 50g
11388815 250 g 250g
11398815 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13921.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.40 DKK
    474.65 DKK / 50g
    Spare 106.75 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 11119-67-8
Dowex™ 50WX8 100-200 (H) anvendes som separationsmedium til tyndtlagskromatografi og lavtryksvæskekromatografi. Det bruges også i separationsprocessen i kemikalier og lægemidler. Yderligere anvendes det til deionisering af supernatantfraktionsprøver til papirkromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dowex∣r 50WX8 100-200 (H) anvendes som separationsmedium til tyndtlagskromatografi og lavtryksvæskekromatografi. Det bruges også i separationsprocessen i kemikalier og lægemidler. Yderligere anvendes det til deionisering af supernatantfraktionsprøver til papirkromatografi.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11119-67-8
MDL nummer MFCD00132726
IUPAC navn AmberChrom™ 50WX8 ionbytterharpiks
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 50WX8 100-200 (H)
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dowex 50WX8 100-200 (H)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8