Få mere at vide
AmberChrom™ , 50WX2, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17575595 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17575595 500 g
17565595 100 g
17555595 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17575595 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 472875000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Molekylær formel C28H30
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00132722
InChI nøgle NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,2-diethenylbenzen; 1-ethenyl-2-ethylbenzen; ethenylbenzen
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AmberChrom™
Fysisk form Perler
CAS min % 18%, 74%
CAS Max % 26%, 82%
Ionbytterkapacitet ≥0.6 eq/L (H form)
Partikelstørrelse 50 to 100 mesh, ≤15 % (< 210 μm), ≤15 % (> 840 μm)
Emballage Plastflaske
Vandtilbageholdelseskapacitet 74 to 82 % (H form)
Farve Lys beige til orange til brun
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dowex 50WX2, 50-100 mesh, ion-exchange resin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: cation exchange resin, strong acidic styrene