Få mere at vide
AmberChrom™ , 50WX2, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17565595 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 17565595
Brand: Thermo Scientific Acros 472871000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 69011-20-7, 7732-18-5
Molekylær formel C28H30
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00132722
InChI nøgle NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,2-diethenylbenzen; 1-ethenyl-2-ethylbenzen; ethenylbenzen
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AmberChrom™
Fysisk form Perler
CAS min % 18%, 74%
CAS Max % 26%, 82%
Ionbytterkapacitet ≥0.6 eq/L (H form)
Partikelstørrelse 50 to 100 mesh, ≤15 % (< 210 μm), ≤15 % (> 840 μm)
Emballage Plastflaske
Vandtilbageholdelseskapacitet 74 to 82 % (H form)
Farve Lys beige til orange til brun
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • AmberChrom 50WX2, H-form
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Styrene