Få mere at vide
AmberChrom™ , 50WX2, 200-400 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17515625 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 17515625
Brand: Thermo Scientific Acros 473035000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 69011-20-7, 7732-18-5
Molekylær formel C28H30
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00132722
InChI nøgle NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,2-diethenylbenzen; 1-ethenyl-2-ethylbenzen; ethenylbenzen
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AmberChrom™
Fysisk form Perler
CAS min % 18%, 74%
CAS Max % 26%, 82%
Ionbytterkapacitet ≥0.6 eq/L (H form)
Partikelstørrelse 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 50 μm), ≤15 % (> 210 μm)
Emballage Plastflaske
Vandtilbageholdelseskapacitet 74 to 82 % (H form)
Farve Hvid til gul til orange
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water