Få mere at vide
AmberChrom™ , 50WX2, 200-400 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17505625 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17505625 100 g
17515625 500 g
17595615 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17505625 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 473031000
Kemiske identifikatorer
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Molekylær formel C28H30
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00132722
InChI nøgle NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,2-diethenylbenzen; 1-ethenyl-2-ethylbenzen; ethenylbenzen
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AmberChrom™
Fysisk form Perler
CAS min % 18%, 74%
CAS Max % 26%, 74%
Ionbytterkapacitet ≥0.6 eq/L (H form)
Partikelstørrelse 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 50 μm), ≤15 % (> 210 μm)
Emballage Plastflaske
Vandtilbageholdelseskapacitet 74 to 82 % (H form)
Farve Hvid til gul til orange
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water