Få mere at vide
Amberchrom™ 50Wx2 100-200 (H)
Description
Dowex™ 50WX2 100-200 (H) bruges til at fjerne calcium fra vandige prøver. Det spiller en god rolle i lægemiddelleveringssystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Amberchrom 50WX2 100-200 (H) bruges til at fjerne calcium fra vandige prøver. Det spiller en god rolle i lægemiddelleveringssystemer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dowex™ 50WX2 100-200 (H) |
| Mængde | 1000 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |