Få mere at vide
Amberchrom™ 50Wx2 100-200 (H)
Artikelnummer. 11338845
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338845 250 g 250g
11328845 50 g 50g
11348845 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13944.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12612-37-2
Dowex™ 50WX2 100-200 (H) bruges til at fjerne calcium fra vandige prøver. Det spiller en god rolle i lægemiddelleveringssystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Amberchrom 50WX2 100-200 (H) bruges til at fjerne calcium fra vandige prøver. Det spiller en god rolle i lægemiddelleveringssystemer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12612-37-2
MDL nummer MFCD00132722
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 50WX2 100-200 (H)
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.