Få mere at vide
AmberChrom™ , 1x8, 50-100 mesh, Cl-form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525615 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17525615 500 g
17515615 100 g
17505615 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17525615 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 472955000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Chemical Identifiers
CAS 69011-19-4 , 7732-18-5
Molekylær formel C31H39N
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00146763
InChI nøgle HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,2-diethenylbenzen; 1-ethenyl-2-ethylbenzen; ethenylbenzen; trimethylamin
SMIL *
Specifications
Kemisk navn eller materiale AmberChrom™
Fysisk form Perler
CAS min % 35%, 55%
CAS Max % 45%, 65%
Ionbytterkapacitet ≥1,2 eq/L (Cl-form)
Partikelstørrelse 50 til 100 mesh, ≤15 % (< 180 μm), ≤15 % (> 500 μm)
Emballage Plastflaske
Vandtilbageholdelseskapacitet 43 til 48 % (Cl-form)
Farve Tan til gul til hvid
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand