Få mere at vide
AmberChrom™ , 1x8, 200-400 mesh, Cl-form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17585615 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17585615 500 g -
17575615 100 g -
17565615 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17585615 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 472975000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 69011-19-4 , 7732-18-5
Molekylær formel C31H39N
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00146763
InChI nøgle HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,2-diethenylbenzen; 1-ethenyl-2-ethylbenzen; ethenylbenzen; trimethylamin
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AmberChrom™
Fysisk form Perler
CAS min % 35%, 55%
CAS Max % 45%, 65%
Ionbytterkapacitet ≥1,2 eq/L (Cl-form)
Partikelstørrelse 200 til 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm)
Emballage Plastflaske
Vandtilbageholdelseskapacitet 39 til 45 % (Cl-form)
Farve Hvid til gul
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand