Få mere at vide
AmberChrom™ , 1x8, 200-400 mesh, Cl-form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17575615 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17575615 100 g -
17585615 500 g -
17565615 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17575615 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 472971000
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 69011-19-4 , 7732-18-5
Molekylær formel C31H39N
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00146763
InChI nøgle HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,2-diethenylbenzen; 1-ethenyl-2-ethylbenzen; ethenylbenzen; trimethylamin
SMIL *
Spécification
Kemisk navn eller materiale AmberChrom™
Fysisk form Perler
CAS min % 35%, 55%
CAS Max % 45%, 65%
Ionbytterkapacitet ≥1.2 eq/L (Cl form)
Partikelstørrelse 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm)
Emballage Plastflaske
Vandtilbageholdelseskapacitet 39 to 45 % (Cl form)
Farve Hvid til gul
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.