Få mere at vide
AmberChrom™ , 1x8, 100-200 mesh, Cl-form, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AmberChrom™ |
| Fysisk form | Perler |
| CAS min % | 35%, 55% |
| CAS Max % | 45%, 65% |
| Ionbytterkapacitet | ≥1,2 eq/L (Cl-form) |
| Partikelstørrelse | 100 til 200 mesh, ≤15 % (< 88 μm), ≤15 % (> 250 μm) |
| Emballage | Plastflaske |
| Vandtilbageholdelseskapacitet | 39 til 45 % (Cl-form) |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 2.5 kg |
| Vis mere |