Få mere at vide
AmberChrom 1x2 50-100 (Cl)
Artikelnummer. 11488990
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488990 50 g 50g
11498990 250 g 250g
11478990 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12130.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Det bruges som en stærkt grundlæggende (type I) anionbytterharpiks til kemisk syntese af fødevarer og lægemidler, medicinsk forskning, minedrift, landbrug. Det kan kombineres med ethvert fødevareprodukt eller indtages i enhver form.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en stærkt grundlæggende (type I) anionbytterharpiks til kemisk syntese af fødevarer og lægemidler, medicinsk forskning, minedrift, landbrug. Det kan kombineres med ethvert fødevareprodukt eller indtages i enhver form.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9085-42-1
Molekylær formel C29H34ClN
Molekylvægt (g/mol) 432.05
MDL nummer MFCD00132715
InChI nøgle BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMIL [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 1X2 50-100 (Cl)
Lugt Amine-like
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 1,4-diethenylbenzen 4-ethenyl-N,N,N-trimethylaniliniumethenylbenzenchlorid