Få mere at vide
AmberChrom 1x2 50-100 (Cl)
Artikelnummer. 11478990
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11478990
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12130.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Det bruges som en stærkt grundlæggende (type I) anionbytterharpiks til kemisk syntese af fødevarer og lægemidler, medicinsk forskning, minedrift, landbrug. Det kan kombineres med ethvert fødevareprodukt eller indtages i enhver form.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en stærkt grundlæggende (type I) anionbytterharpiks til kemisk syntese af fødevarer og lægemidler, medicinsk forskning, minedrift, landbrug. Det kan kombineres med ethvert fødevareprodukt eller indtages i enhver form.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9085-42-1
Molekylær formel C29H34ClN
Molekylvægt (g/mol) 432.05
MDL nummer MFCD00132715
InChI nøgle BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMIL [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dowex™ 1X2 50-100 (Cl)
Lugt Amine-like
Mængde 1000 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 1,4-bis(ethenyl)benzen;(4-ethenylphenyl)-trimethylazanium;styren;chlorid