Få mere at vide
Fisherbrand™ Ravfarvede glaskrukker med bred mund, lige sider uden låg
Shop alle Fisherbrand produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 40 mm |
| Til brug med (applikation) | Jordprøveudtagning og miljøanvendelser |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 24 |
| Lukningsfarve | N/A |
| Halsfinish | 58-400 |
| Vis mere |